Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Handheld Homogeniser
Click to view available options
Tipo di spina:
EU plug
UK plug
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Ergonomic design.
- Variable motor speed 5,000 to 35,000 rpm.
- Processing range from 0.03 mL-100 mL.
- Can be used with robust polycarbonate disposable probes or stainless steel probes.
Specifica
Specifica
| Product Type | Homogenizer |
| Speed | 5000 to 35,000 rpm |
| Tensione | 220/240 V |
| Requisiti elettrici | 220/240 V, 50 Hz |
| Hertz | 50 Hz |
| Wattage | 125 W |
| Intervallo volume (sistema metrico) | 0.03 to 100 mL |
| Altezza (sistema metrico) | 160 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 55 mm |
| Tipo di spina | UK plug |
| Vedi altri risultati |