Learn More
Cole-Parmer™ Piastra riscaldante/agitatore con asta di supporto Stuart™
Click to view available options
Modello:
SR1
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- SR1 Retort Rod
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Agitatori con piastra riscaldante UC152 e US152 Stuart™ |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 2 ft. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 600 mm |
| Modello | SR1 |
| Tipo | Rod |
| Materiale | Stainless Steel |