Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Premium Digital Hot Plate (Red), Ambient to 325°C, Aluminum
Shape: Square; Size: 6 x 6 in.
Marca:  Cole-Parmer™ 04806-57
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.50000kg
Codice prodotto. 16321796
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Hot surface warning light flashes when plate temperature is above 50°C
  • Durable front panel resists spills and chemicals
  • Display indicates actual surface temperature
  • Available in various plate surface and body color configurations
Specifica
Specifica
1
230 V
Red Powder-Coated Metal
Aluminum
6 x 6 in.
11.75 in.
3 in.
7 in.
30 cm
700 w
Power Cord with Plug, PTFE-Coated Temperature Probe
Hot Plate
Square
Red
Digital
Ambient to 325°C
30 cm
11.813 in.
9.3 cm
18 cm
230 VAC, 50/60 Hz