Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Premium Digital Hotplate (Ultraviolet), Ambient to 325°C, Aluminum
Codice prodotto. 16341796
Click to view available options
Materiale piastra superiore:
Aluminum
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16341796
Marca: Cole-Parmer™ 0480661
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Shape: Square, Size: 6 x 6 in.
  • Hot surface warning light flashes when plate temperature is above 50°C
  • Durable front panel resists spills and chemicals
  • Display indicates actual surface temperature
  • Available in various plate surface and body color configurations
Specifica
Materiale corpo Ultraviolet Powder-Coated Metal
Descrizione Ultraviolet
Materiale piastra superiore Aluminum
Tipo di unità di controllo Digital
Size 6 x 6 in.
Temperatura (sistema metrico) Ambient to 325°C
Profondità (sistema imperiale) 11.75 in.
Profondità (sistema metrico) 30 cm
Altezza (sistema imperiale) 3 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 11.813 in.
Larghezza (sistema imperiale) 7 in.
Altezza (sistema metrico) 9.3 cm
Lunghezza (sistema metrico) 30 cm
Larghezza (sistema metrico) 18 cm
Wattage 700 W
Requisiti elettrici 230 VAC, 50/60 Hz
Include Power Cord with Plug, PTFE-Coated Temperature Probe
N. di posizioni 1
Forma Square
Tensione 230 V
Tipo Piastra riscaldante