Learn More
Cole-Parmer™ Agitatore a piastra riscaldante digitale Stuart™ Premium
Gli agitatori a piastra riscaldante personalizzati Stuart™ garantiscono un'agitazione e un controllo della temperatura accurati
Marca: Cole-Parmer™ 04806-93
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.50000kg
Descrizione
- La spia di superficie calda lampeggia quando la temperatura della piastra è superiore a 50 °C
- Il robusto pannello anteriore resiste a fuoriuscite e prodotti chimici
- Disponibilità di varie configurazioni per superficie della piastra e colore del corpo
Specifica
Ceramica | |
Ultravioletto | |
Metallo verniciato a polvere, ultravioletto | |
Premium digitale | |
15 x 15 cm | |
450 °C | |
50/60 Hz | |
30 cm | |
500 W | |
Square | |
15 l | |
3 anni | |
TFT a colori |
230 V CA | |
Due ancorette di agitazione da 25 mm rivestite in PTFE e un cavo di alimentazione con spina. | |
230 V CA, 50/60 Hz | |
11.75 in. | |
9.3 cm | |
3.625 in. | |
18 cm | |
7 in. | |
Stirring Hotplate, Stirrer | |
1 | |
Da 200 a 2000 gir/min | |
CE |