Learn More
Cole-Parmer™ Erogatori in ceramica, vetro PTFE Pressmatic Stuart™
Codice prodotto. 12000902
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 - 60 ml
2 - 10 ml
Da 0.2 a 1 ml
Da 0.4 a 2 ml
Da 1 a 5 ml
Da 5 a 30 ml
Incrementi:
0.05 ml
0.10 mL
0.25 ml
0.50 ml
1 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12000902
Marca: Cole-Parmer™ 1011281
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Impostazione precisa del volume tramite un anello rotante a bloccaggio automatico, robusto e semplice da usare. Gli erogatori in ceramica, vetro e PTFE Bibby Scientific™ Stuart™ Pressmatic consentono al reagente utilizzato per l'adescamento di tornare nel flacone mediante una valvola di ricircolo, per una maggiore sicurezza e consumi ridotti.
I dispenser Pressmatic hanno un design innovativo che ne ottimizza la sicurezza e la semplicità d'uso. La valvola di ricircolo consente al reagente utilizzato per l'adescamento di tornare nel flacone, per una maggiore sicurezza e consumi ridotti. Dopo il montaggio sul flacone, il dispenser può essere ruotato completamente per ottimizzarne il posizionamento. L'impostazione precisa del volume avviene tramite un anello rotante a bloccaggio automatico, robusto e semplice da usare, che resta fermo in posizione durante il funzionamento. Il pistone è realizzato in ceramica di alta qualità, eliminando il rischio di abrasione e blocchi. Il percorso dei liquidi è realizzato in vetro, PTFE e ceramica per conferire un'elevata resistenza chimica. L'intera unità può essere autoclavata senza doverla smantellare. Ogni dispenser Pressmatic viene fornito con 3 adattatori per flacone, in modo da poterlo adattare alla maggior parte dei tipi di recipienti, e con certificato di calibrazione di fabbrica. È disponibile un'intera gamma di ricambi.
  • Nuovo design ergonomico con valvola di ricircolo
  • Pistone in ceramica anti-blocchi chimicamente resistente
  • Impostazione del volume semplice e accurata
  • Rotazione completa sul flacone per un posizionamento ottimale
  • Accuratezza entro lo 0.7%.
  • Fornito con certificato di calibrazione
  • Autoclavabile a 121°C
Specifica
Accuracy <0.7%
Product Type Erogatore
Autoclavabile
Materiale Vetro, PTFE e ceramica, PTFE, Ceramic
Volume (sistema metrico) Da 5 a 30 ml
Da utilizzare con (apparecchiatura) Flacone
Incrementi 0.50 ml