Learn More
Cole-Parmer™ Erogatori in ceramica, vetro PTFE Pressmatic Stuart™
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 - 60 ml
2 - 10 ml
Da 0.2 a 1 ml
Da 0.4 a 2 ml
Da 1 a 5 ml
Da 5 a 30 ml
Incrementi:
0.05 ml
0.10 mL
0.25 ml
0.50 ml
1 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
I dispenser Pressmatic hanno un design innovativo che ne ottimizza la sicurezza e la semplicità d'uso. La valvola di ricircolo consente al reagente utilizzato per l'adescamento di tornare nel flacone, per una maggiore sicurezza e consumi ridotti. Dopo il montaggio sul flacone, il dispenser può essere ruotato completamente per ottimizzarne il posizionamento. L'impostazione precisa del volume avviene tramite un anello rotante a bloccaggio automatico, robusto e semplice da usare, che resta fermo in posizione durante il funzionamento. Il pistone è realizzato in ceramica di alta qualità, eliminando il rischio di abrasione e blocchi. Il percorso dei liquidi è realizzato in vetro, PTFE e ceramica per conferire un'elevata resistenza chimica. L'intera unità può essere autoclavata senza doverla smantellare. Ogni dispenser Pressmatic viene fornito con 3 adattatori per flacone, in modo da poterlo adattare alla maggior parte dei tipi di recipienti, e con certificato di calibrazione di fabbrica. È disponibile un'intera gamma di ricambi.
- Nuovo design ergonomico con valvola di ricircolo
- Pistone in ceramica anti-blocchi chimicamente resistente
- Impostazione del volume semplice e accurata
- Rotazione completa sul flacone per un posizionamento ottimale
- Accuratezza entro lo 0.7%.
- Fornito con certificato di calibrazione
- Autoclavabile a 121°C
Specifica
Specifica
| Accuracy | 0.007 |
| Product Type | Erogatore |
| Autoclavabile | Sì |
| Materiale | Vetro, PTFE e ceramica, PTFE, Ceramic |
| Volume (sistema metrico) | Da 1 a 5 ml |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Flacone |
| Incrementi | 0.10 mL |