Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Pressmatic Polypropylene Dispensers
444.00€ - 700.00€
Specifica
Product Type | Bottletop Dispenser |
---|---|
Materiale | Polypropylene |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Bottle |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12060892
|
Cole-Parmer™
10112-76 |
2 to 10 mL |
444.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12040902
|
Cole-Parmer™
10112-83 |
10 to 60 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
Bottletop Dispenser | |
Polypropylene | |
Bottle |