Learn More
Succinic acid, ACS reagent
Codice prodotto. p-194120 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1kg
250g
Codice prodotto. 12377093
Marca: Thermo Scientific Acros 219552500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 110-15-6 | C4H6O4 | 118.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110-15-6
Formula molecolare C4H6O4
Molecular Weight (g/mol) 118.09
Numero MDL MFCD00002789
InChI Key KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo succinic acid, amber acid, asuccin, dihydrofumaric acid, bernsteinsaure, katasuccin, wormwood acid, succinate, ethylenesuccinic acid, 1,2-ethanedicarboxylic acid
PubChem CID 1110
ChEBI CHEBI:15741
IUPAC Name butanedioic acid
SMILES OC(=O)CCC(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Succinic acid
Nota nome p.a.
Punto di fusione 185.0°C to 190.0°C
Punti di ebollizione 235.0°C
Colore White
Intervallo percentuale saggio 99+%
Formula lineare HO2CCH2CH2CO2H
Informazioni di solubilità Solubility in water: 80g/L (20°C). Other solubilities: 1 kg/l boiling water, 1 g/18.5 mL alcohol - 1 g/6.3 mL methanol, 1 g/36 mL acetone - 1 g/20 mL glycerol, practically insoluble in petroleum ether, benzene,, carbon disulfide and carbon tetrachloride
Peso formulazione 118.09
Percent Purity ≥99.0%
Grado Reagente ACS
Quantità 250 g
Punto d'infiammabilità 206°C
Imballaggio Plastic bottle
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Succinic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Butanedioic acid