Learn More
Succinyl Chloride, ca. 95%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10396680
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
543-20-4
C4H4Cl2O2
154.98
MFCD00000749
IRXBNHGNHKNOJI-UHFFFAOYSA-N
succinyl chloride, succinyl dichloride, succinic acid dichloride, succinoyl chloride, succinoyl dichloride, succinic chloride, 1,2-bis chlorocarbonyl ethane, butanedioyl chloride, unii-gdn09v9867, 1,2-ethanediylbis chloroformate
10970
butanedioyl dichloride
C(CC(=O)Cl)C(=O)Cl
543-20-4
C4H4Cl2O2
154.98
MFCD00000749
IRXBNHGNHKNOJI-UHFFFAOYSA-N
succinyl chloride, succinyl dichloride, succinic acid dichloride, succinoyl chloride, succinoyl dichloride, succinic chloride, 1,2-bis chlorocarbonyl ethane, butanedioyl chloride, unii-gdn09v9867, 1,2-ethanediylbis chloroformate
10970
butanedioyl dichloride
C(CC(=O)Cl)C(=O)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Succinyl chloride
Punto di fusione 16°C to 17°C
Colore Colorless to Brown
Densità 1.4070g/mL
Punti di ebollizione 190°C
Punto d'infiammabilità 76°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio ca. 95%
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare ClCOCH2CH2COCl
Indice di rifrazione 1.4700 to 1.472
Quantità 100 g
Beilstein 02, IV, 1921
Indice di Merck 15, 9004
Gravità specifica 1.407
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes
Peso formulazione 154.98
Percent Purity ca. 95%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Succinyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.