Learn More
Succinylcholine chloride, 96%
Codice prodotto. 15505296 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 15505296
Marca: Thermo Scientific Acros 460110050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 71-27-2 | C14H30Cl2N2O4 | 361.3 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 71-27-2
Formula molecolare C14H30Cl2N2O4
Molecular Weight (g/mol) 361.3
InChI Key YOEWQQVKRJEPAE-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo succinylcholine chloride, succinyldicholine chloride, suxamethonium chloride, midarine, scoline, succinylcholine dichloride, anectine, lysthenon, succinylforte, lysthenone
PubChem CID 22475
ChEBI CHEBI:61219
IUPAC Name trimethyl-[2-[4-oxo-4-[2-(trimethylazaniumyl)ethoxy]butanoyl]oxyethyl]azanium;dichloride
SMILES C[N+](C)(C)CCOC(=O)CCC(=O)OCC[N+](C)(C)C.[Cl-].[Cl-]
Specifica
Materiale o nome chimico Succinylcholine chloride
Punto di fusione 160.0°C to 162.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (on dry substance) (Argentometry)
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Peso formulazione 361.3
Percent Purity 96%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Succinylcholine chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/