Learn More
Buerkle™ Replacement PVC Suction Hose
Buerkle™ Replacement PVC Suction Hose for use with UniSampler.
Marca: Buerkle™ 5314-2002
2.73 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- PVC
- Replacement suction hose
Specifica
PVC | |
Replacement article for UniSampler with hose | |
2.5 m |