Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sudan Black B, high purity biological stain
66.73€ - 184.92€
Identificatori chimici
CAS | 4197-25-5 |
---|---|
Formula molecolare | C29H24N6 |
Molecular Weight (g/mol) | 456.553 |
Numero MDL | MFCD00006919 |
InChI Key | YCUVUDODLRLVIC-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | C.I. 26150, Fat Black HB, Solvent Black 3 |
PubChem CID | 61336 |
IUPAC Name | (2,2-dimethyl-1,3-dihydroperimidin-6-yl)-(4-phenyldiazenylnaphthalen-1-yl)diazene |
SMILES | CC1(NC2=C3C(=C(C=C2)N=NC4=CC=C(C5=CC=CC=C54)N=NC6=CC=CC=C6)C=CC=C3N1)C |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10616212
|
Thermo Scientific Chemicals
190160250 |
25 g | Glass bottle |
66.73€
25g |
Spedizione stimata: 28-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10475125
|
Thermo Scientific Chemicals
190161000 |
100 g | Glass bottle |
184.92€
100g |
Spedizione stimata: 28-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
4197-25-5 | |
456.553 | |
YCUVUDODLRLVIC-UHFFFAOYSA-N | |
61336 | |
CC1(NC2=C3C(=C(C=C2)N=NC4=CC=C(C5=CC=CC=C54)N=NC6=CC=CC=C6)C=CC=C3N1)C |
C29H24N6 | |
MFCD00006919 | |
C.I. 26150, Fat Black HB, Solvent Black 3 | |
(2,2-dimethyl-1,3-dihydroperimidin-6-yl)-(4-phenyldiazenylnaphthalen-1-yl)diazene |
Specifica
Sudan Black B, high purity biological stain | |
4197-25-5 | |
MFCD00006919 | |
Solubility in water: insoluble. | |
Authentic | |
(2,2-dimethyl-1,3-dihydroperimidin-6-yl)-(4-phenyldiazenylnaphthalen-1-yl)diazene | |
61336 | |
High Purity | |
Black to Brown |
120.0°C to 124.0°C | |
C29H24N6 | |
C.I. 26150, Fat Black HB, Solvent Black 3 | |
YCUVUDODLRLVIC-UHFFFAOYSA-N | |
CC1(NC2=C3C(=C(C=C2)N=NC4=CC=C(C5=CC=CC=C54)N=NC6=CC=CC=C6)C=CC=C3N1)C | |
456.553 | |
456.54 | |
Complies | |
Fine Crystalline Powder |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Sudan Black B
RUO – Research Use Only