missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sudan II-(naphthyl-d6), Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Descrizione
Ensure you have the information you need to quickly start your analysis, and pass relevant audits:
- High quality inorganic and organic reference materials produced according to ISO 9001
- Certificate of Analysis (CoA) in every delivery complete with expiry date and lot specific analytical results
- Free expert technical support
Specifica
Specifica
CAS | 1014689-15-6 |
Imballaggio | Glass Bottle |
Quantità | 10 mg |
Formula molecolare | C18D6H10N2O |
Numero MDL | MFCD19704810 |
Molecular Weight (g/mol) | 282.37 |
Grado | Analytical Standard |
Da utilizzare con (applicazione) | Dyes and Feed Additives |
Forma fisica | Crystalline |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto