Learn More
Sulfamethoxypyridazine, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11906871 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11906871
Marca: Thermo Scientific Acros 436470250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 80-35-3
Formula molecolare C11H12N4O3S
Molecular Weight (g/mol) 280.3
InChI Key VLYWMPOKSSWJAL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sulfamethoxypyridazine, sulphamethoxypyridazine, sulfapyridazine, sulfalex, longin, midicel, sulfametoxipiridazine, spofadazine, sulfdurazin, 3-sulfa-6-methoxypyridazine
PubChem CID 5330
ChEBI CHEBI:102516
IUPAC Name 4-amino-N-(6-methoxypyridazin-3-yl)benzenesulfonamide
SMILES COC1=NN=C(C=C1)NS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)N
Specifica
Materiale o nome chimico Sulfamethoxypyridazine
Punto di fusione 182°C to 183°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Indice di Merck 15,9051
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 280.3
Percent Purity ≥97.5%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sulfamethoxypyridazine