Learn More
Sulfanilamide, 98%
Descrizione
Sulfonamide antibacterial Sulfanilamide is an antibacterial and used in the treatment of vaginal yeast infections. It is a competitive inhibitor of dihydropteroate synthestase to block the synthesis of folic acid. It serves as an intermediate for the preparation of 2,6-disubstituted anilines by electrophilic substitution followed by removal of the sulfonamide blocking group by desulfonation with sulfuric acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Sulfonamide antibacterial Sulfanilamide is an antibacterial and used in the treatment of vaginal yeast infections. It is a competitive inhibitor of dihydropteroate synthestase to block the synthesis of folic acid. It serves as an intermediate for the preparation of 2,6-disubstituted anilines by electrophilic substitution followed by removal of the sulfonamide blocking group by desulfonation with sulfuric acid.
Solubility
Soluble in water, acetone, ethanol, glycerol, propylene glycol and hydrochloric acid. Insoluble in chloroform, ether, benzene and petroleum ether.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sulfanilamide |
| Punto di fusione | 163°C to 168°C |
| Densità | 1.08 |
| Quantità | 100 g |
| Beilstein | 511852 |
| Indice di Merck | 14,8925 |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water,acetone,ethanol,glycerol,propylene glycol and hydrochloric acid. Insoluble in chloroform,ether,benzene and petroleum ether. |
| Peso formulazione | 172.21 |
| Percent Purity | 98% |
Sicurezza e movimentazione
- Sulphanilamide, 98%
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: sulphonamide