Learn More
Thermo Scientific™ Crosslinker Pierce™ Sulfo-NHS
Prepare amine-reactive sulfo-NHS-ester crosslinkers or enhance carbodiimide (EDC) conjugation for peptides or proteins using N-hydroxysulfosuccinimide, CAS 106627-54-7.
Marca:  Thermo Scientific™ 24520
Codice prodotto. 11861365
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific™ Pierce Sulfo-NHS is pure N-hydroxysulfosuccinimide, the essential compound needed to prepare water-soluble, amine-reactive NHS-ester crosslinkers or to enhance conjugation efficiencies when using the carbodiimide EDC.
Highlights:
  • Forms an acyl amino ester with carboxyl groups when used with the EDC
  • Sulfo-NHS-activated molecule reacts efficiently with primary amines, resulting in stable amide bond
  • Allows for two-step EDC reactions between carboxyl- and amine-containing molecules
  • Sulfo-NHS-activated molecule can be stabilized by drying, allowing manufacture of amine-reactive probes and surfaces
  • Reactive groups: Sulfo-NHS
  • Reactive toward: amino groups (upon activation of carboxylates)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Carbossile-ammina
N-idrossisulfosuccinimide; solido
217.13
15 ml di soluzione di reazione tipica 1X (5mM) (totale) o 8 utilizzi separati
Conservare come descritto nel foglietto illustrativo del prodotto.
Water
Sulfo-NHS Pierce, formato No-Weigh
No
0 Å
8 x 2 mg