Learn More
Thermo Scientific™ Sulfo-SBED Biotin Label Transfer Reagent, No-Weigh™ Format
Chemically tag purified proteins at primary amines to covalently crosslink and transfer biotinylation to protein interaction binding partners.
383.00€ - 456.00€
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
10127883
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
33034
8 x 1 mg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16317591
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
A39260
10 x 1 mg
456.00€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11899240
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
33033
10 mg
406.00€
10mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 23-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific™ Pierce Sulfo-SBED Biotin Label Transfer Reagent is a multifunctional reagent for labeling a purified protein and then covalently transferring the attached biotin tag onto specific interactors of that protein.
Ready-to-use kit eliminates the need to prepare the necessary buffers or purchase the critical reagents necessary to perform a label transfer experiment. Key reagents, Sulfo-SBED and DTT, are supplied in unique, no-weigh, single-use packaging.
Highlights:
  • Sulfo-NHS ester reacts with primary amines at pH 7-9
  • Aryl azide conjugates randomly when activated with UV light
  • Cleavable disulfide bond allows biotin label transfer
  • Discover protein interactions without radiolabeling
Includes:
No-Weigh Sulfo-SBED Label Transfer Reagent, 8 × 1mg; BupH Phosphate Buffered Saline, 1 Pk. (makes 500mL); Label Transfer Buffer (20X), 200mL (makes 4L); Streptavidin-HRP Conjugate, 0.1mg; No-Weigh Dithiothreitol (DTT), 8 × 7.7mg; Slide-A-Lyzer MINI Dialysis Units plus Float, 10K MWCO, 10-100μL, 10 units/Pk.