Learn More
Sulfobromophthalein Sodium Salt Crystalline MP Biomedicals
Codice prodotto. 11495141
Click to view available options
Quantità:
5 g
Identificatori chimici
CAS 71-67-0
Formula molecolare C20H8Br4Na2O10S2
Molecular Weight (g/mol) 837.99
Numero MDL MFCD00150017
InChI Key GHAFORRTMVIXHS-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo bromosulfophthalein, sulfobromophthalein, 3h bsp, 3h-bsp, d00ady
PubChem CID 102371197
ChEBI CHEBI:63827
SMILES [Na+].[Na+].OC1=CC=C(C=C1S([O-])(=O)=O)C1(OC(=O)C2=C(Br)C(Br)=C(Br)C(Br)=C12)C1=CC=C(O)C(=C1)S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sulfobromophthalein Sodium Salt
Quantità 5 g
IUPAC Name disodium;2-sulfo-4-[4,5,6,7-tetrabromo-1-(4-oxido-3-sulfophenyl)-3-oxo-2-benzofuran-1-yl]phenolate
Peso formulazione 838
Forma fisica Crystalline
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sulfobromophthalein Sodium Salt
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: SulfobromophthaleinSodium Salt