Learn More
Sulfur, 99.5%, sublimed, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
25 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic Bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Punti di ebollizione | 445.0°C |
Materiale o nome chimico | Sulfur |
Punto di fusione | 114.0°C |
Nota nome | 99.5% |
Colore | Yellow |
Forma fisica | Powder |
Quantità | 25 g |
Intervallo percentuale saggio | 99.4% min |
Fieser | 01,1118; 03,273; 05,632; 06,556; 14,291; 15,297 |
Punto d'infiammabilità | 168°C |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Sulfur
- Attenzione
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.