Learn More
Sulfur in Diesel ASTM D 5453; ISO 20846 (Nominal value: 7.2 mg/kg), Paragon Scientific™
Certified Reference Materials for the calibration and verification of laboratory instruments used in testing petroleum and derivative products for Sulphur Content ASTM D5453; ISO 20846
Marca:  Paragon Scientific CRM-SUGOLO
Codice prodotto. 16060040
  • 306.00€ / 250mL
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Manufactured in accordance with ASTM / EN or IP test methods
  • Certified by Round Robin Method by independant test laboratories
  • Ensures good interlaboratory correlation
  • Supplied in tamper evident UN compliant security pack
  • Pack size 250 mL
  • 12 months shelf life
Specifica
Specifica
UN 1202
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Certified Reference Material, Sulphur Standard Sulphur in Diesel (Low) approx 7.2mg/kg 250mL
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P331-NON provocare il vomito.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Gasoil : fuels, diesel
Nominal values quoted. Certified Values will vary from batch to batch.