Learn More
Sulfur, purum p.a., ≥99.5% (T), Honeywell™ Fluka™
Codice prodotto. 15627320
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Imballaggio:
Poly bottle
Purum p.a.,≥99.5% (T)
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sulfur
CAS 7704-34-9
Quantità 1 kg
Formula molecolare S
Numero MDL MFCD00085316
Numero UN UN1350
Punto d'infiammabilità 207°C (404.6°F)
Sinonimo polymeric, lac, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot
InChI Key NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
SMILES [S]
IUPAC Name sulfur
Molecular Weight (g/mol) 32.06
PubChem CID 5362487
ChEBI CHEBI:26833
Peso formulazione 32.07g/mol
Percent Purity ≥99.5% (T)
Punto di combustione 450°F
Imballaggio Poly bottle
Pressione del vapore 10mmHg (246°C), 1mmHg (183.8°C)
Densità Vapor Density: 8.9 (vs air)