Learn More
Sulfur in Residual Oil standard solution, Specpure™, 30,000μg/g (3.00%), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Sulfur in Residual Oil standard solution |
Nota nome | 30,000μg/g (3.00%) |
Quantità | 100 mL |
Numero MDL | MFCD00197838 |
Grado | Specpure™ |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Sulfur in Residual Oil, standard solution, Specpure®, 30,000 µg/g (3.0%)
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: residual oils, butane