Learn More
Standard zolfo, 1000 mg/l in acqua, (grado di affidabilità), SPEX CertiPrep™
Click to view available options
Quantità:
30 mL
125 ml
500 mL
Imballaggio:
Flacone in LDPE a tripla lisciviazione
Triple-leached LDPE bottle
Descrizione
Includes
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Standard inorganico prodotto per AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF e altri strumenti di analisi.
Analyte | Concentration |
---|---|
S | 1000μg/mL |
Certifications
Accreditato da A2LA per ISO/IEC 17025 e Guida ISO/IEC 34 e certificato da UL-DQS secondo le norme ISO 9001
Compliance
Conformità allo standard GHS/OSHA
Specifica
Materiale o nome chimico | Sulfur Standard |
Imballaggio | Flacone in LDPE a tripla lisciviazione |
CAS min. % | 1.0, 99.0 |
Quantità | 125 ml |
CAS max % | 1.0, 99.0 |
Certificato di analisi | Il certificato di analisi riporta fino a 30 elementi a livelli ppb. |
Concentration or Composition Notes | Vengono sottoposti a scansione fino a 68 elementi con i valori individuati per gli standard ICP e ICP-MS. Il valore rilevato delle tracce di impurità metalliche viene indicato nel certificato di analisi. |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF e altri strumenti di analisi |
IUPAC Name | sulfuric acid diamine |
Grado | Assurance |
Vedi altri risultati |
Prodotto destinato al solo uso in laboratorio