Learn More
Sulfuric Acid, 10% weight Solution, Chem-Lab
Click to view available options
Quantità:
5 L
Imballaggio:
PE
Specifica
Materiale o nome chimico | Sulfuric acid |
CAS | 7664-93-9 |
Concentrazione | 107g H2SO4 / 1L H2O |
Densità | 1.07g/mL |
Imballaggio | PE |
Quantità | 5 L |
Formula molecolare | H2O4S |
Numero MDL | MFCD00064589 |
Numero UN | UN2796 |
Sinonimo | oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil, electrolyte acid |