Learn More
Fluka Sulfuric Acid
Click to view available options
Quantità:
1000 kg
Descrizione
- 95 to 97%
Specifica
Materiale o nome chimico | Sulfuric acid |
pH | Acidic |
Colore | Colorless |
CAS | 7664-93-9 |
Punto di fusione | -14°C to -10°C |
Punti di ebollizione | 310°C (1,013 hPa) |
CAS min. % | ≥50.00% |
CAS max % | ≤100.00% |
Densità | 1.840 g/cm3 (20°C) |
Imballaggio | Returnable Composite IBC |