Learn More
Sulfuric acid 62%, d=1.52, for the determination of fats in cheese, Fisher Chemical™
Codice prodotto. p-8825006 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
5 L
Dimensione della confezione:
1L
5L
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15948916
Marca: Fisher Chemical S/9370/15
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Suitable for the determination of fats in cheese.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7664-93-9, 7732-18-5
Formula molecolare H2O4S
Molecular Weight (g/mol) 98.07
Numero MDL MFCD00064589
InChI Key QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name acido solforico
SMILES OS(O)(=O)=O
Specifica
Densità 1.52
Imballaggio HDPE Plastic Bottle
Intervallo percentuale saggio 61.5-62.5%
Quantità 1 L
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sulphuric acid 62% for the determination of fats in cheese (Gerber test)
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: sulphuric acid