Learn More
Sulfuric acid 93-98%, Trace Metal™, for trace metal analysis, Fisher Chemical
Click to view available options
500mL
Specifica
Specifica
pH | 0.3 |
Colore | Brown to Colorless |
CAS | 7664-93-9 |
Punto di fusione | 10°C |
Punti di ebollizione | 290°C |
Pressione del vapore | <0.001mmHg at 20°C |
Quantità | 500 mL |
Formula molecolare | H2O4S |
Forma fisica | Liquid |
Numero MDL | MFCD00064589 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Sulfuric acid, 94-98%
- Pericolo
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contiene: Sulfuric acid