Learn More
Sulfuric acid, extra pure, fuming, 20-30% free SO3
Codice prodotto. p-21187 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
2.50kg
25g
500g
Codice prodotto. 10617761
Marca: Thermo Scientific Acros 419970250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 8014-95-7 | H2O7S2 | 178.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 8014-95-7
Formula molecolare H2O7S2
Molecular Weight (g/mol) 178.13
Numero MDL MFCD00137792
InChI Key HIFJUMGIHIZEPX-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=S(=O)=O.OS(O)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sulfuric acid
Colore Brown to Colorless
Punto di fusione 2.0°C
Punti di ebollizione 138.0°C
Densità 1.9200g/mL
Imballaggio Glass bottle
Residuo dopo la combustione 0.01% max.
Gravità specifica 1.92
Quantità 25 g
Formula lineare H2SO4·SO3
Forma fisica Liquid
Indice di Merck 15, 9104
Sinonimo oleum, fuming sulfuric acid, sulfuric acid, fuming, oleum iodisum, sulfuric acid fuming, oleum fuming sulfuric acid, sulfuric acid, mixt with sulfur trioxide, sulfur trioxide, mixt. with sulfuric acid, sulfuric acid mixture with sulfur trioxide
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in ethanol
IUPAC Name sulfuric acid;sulfur trioxide
PubChem CID 24681
Peso formulazione 178.14
Percent Purity 20 to 30% (free SO3)
Grado Ultrapuro
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sulfuric acid, fuming, approx. 20% free SO3
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H330-Letale se inalato.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.