Learn More
Sulfuric Acid Min 90% d=1.83, SLR, Extra Pure, for Milk Testing, (Gerber Test), Fisher Chemical™
Codice prodotto. 15938916 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
HDPE Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
Codice prodotto. 15938916
Marca: Fisher Chemical S/9360/PB15
Richiesta di formato massivo o personalizzato
H2O4S, CAS Number-7664-93-9, electrolyte acid, dipping acid, dihydrogen sulfate, acide sulfurique, acidum sulfuricum, battery acid, sulphuric acid, mattling acid, oil of vitriol, vitriol brown oil, 2.5 L, 290 deg.C, CHEBI:26836, Colorless, 98.07g/mol, QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N, sulfuric acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7664-93-9
Formula molecolare H2O4S
Molecular Weight (g/mol) 98.07
Numero MDL MFCD00064589
InChI Key QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC Name acido solforico
SMILES OS(O)(=O)=O
Specifica
pH 1
Colore Colorless
Punto di fusione 10°C
Punti di ebollizione 290°C
Imballaggio HDPE Plastic Bottle
Pressione del vapore 1mmHg 146
Quantità 1 L
Viscosità 21mPa at 25°C
Forma fisica Liquid
Sinonimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid
Peso formulazione 98.07g/mol
compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/