Learn More
Sulfuric Acid Min 95% d=1.83, Technical, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
Imballaggio:
HDPE plastic bottle
Specifica
Specifica
pH | 1 |
Colore | Colorless |
CAS | 7664-93-9 |
Punto di fusione | 10°C |
Punti di ebollizione | 290°C |
Imballaggio | HDPE plastic bottle |
Pressione del vapore | 1mmHg 146 |
Quantità | 2.5 L |
Formula molecolare | H2O4S |
Viscosità | 21mPa at 25°C |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Sulfuric acid
- Pericolo
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.