Learn More
Sulfuric Acid (Optima™), Fisher Chemical™
Codice prodotto. 11934091
Click to view available options
Quantità:
250 mL
500 mL
1 L
Imballaggio:
FEP Bottle
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
  • Certificate of Lot Analysis included with each bottle.
  • Ideal for analysis by ICP-MS and high-resolutionICP-MS.
  • Evaluated for 65 metals at low-level ppt concentrations.
  • Manufactured, purified, and packaged in a Class 1000 clean room.
  • Packaged in specially cleaned Teflon FEP for PFA bottles to maintain product integrity and to eliminate metal leaching from glass bottles.
  • Three year shelf life from time of manufacture available on COA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7664-93-9
Formula molecolare H2O4S
Molecular Weight (g/mol) 98.07
Numero MDL MFCD00064589
InChI Key QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC Name sulfuric acid
SMILES OS(O)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sulfuric Acid
pH 0.3
Colore Colorless to Brown
Punto di fusione 10°C
Punti di ebollizione 290°C
Densità 1.84g/cm³
Imballaggio FEP Bottle
Pressione del vapore <0.001 mmHg at 20°C
Certificato di analisi Certificate of Lot Analysis included with each bottle.
Quantità 250 mL
Forma fisica Liquid
Numero UN 1830
Indice di Merck 15, 9104
Peso formulazione 98.07
Grado OPTIMA™
compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.