Learn More
Sulfuric acid solution, Volumetric, Reag. Ph. Eur., 0.05 M H2SO4 (0.1N), Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
5 L
10 L
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
10L
1L
5L
pezzi 6
Descrizione
I prodotti per titolazione di alta qualità Honeywell´ coprono l'intero flusso di lavoro della titolazione e includono:
- Soluzioni per titolazione volumetrica (acidi, basi o sali)
- Tamponi disponibili come concentrati o pronti all'uso
- Reagenti per complessometria:
- Acidi amminopolicarbossilici (analoghi a EDTA/NTA)
- Agenti mascheranti
- Indicatori per titolazioni volumetriche e complessometriche
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sulfuric acid solution |
| Concentrazione | 0.05M |
| Quantità | 1 L |
| Formula lineare | H2SO4 |
| Numero UN | UN3264 |
| Beilstein | 2037554 |
| Peso formulazione | 98.08g/mol |
| Grado | Reagent Ph. Eur. |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Sulfuric acid solution
- Attenzione
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- MIXTURE LIST-Contiene: sulphuric acid