Learn More
Sulfuric Acid Solution 0.25M (0.5N), NIST Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Descrizione
Sulfuric Acid Solution 0.25M (0.5N), NIST Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis
Specifica
Specifica
pH | 1.5 |
Colore | Colorless |
Punti di ebollizione | 100°C |
Imballaggio | HDPE plastic bottle |
Pressione del vapore | 1mmHg at 20°C |
Quantità | 1 L |
Forma fisica | Liquid |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Sulfuric acid, 0.25M solution, (0.5N)
- Attenzione
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
- P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.