Learn More
Thermo Scientific™ Super Clean™ Gas Cartridge Filters
Improve gas quality and optimize GC analysis with easy-to-use Thermo Scientific™ Super Clean™ Gas Cartridge Filters.
228.35€ - 2197.04€
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Volume (sistema metrico) | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Volume (sistema metrico) | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10764067
|
Thermo Scientific™
60180-819 |
Indicating Moisture Cartridge Filter | Inert Carrier, He, H2, N2, AR, Air | 7.2 g H2O | Baseplate not included |
233.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10341495
|
Thermo Scientific™
60180-820 |
Indicating Oxygen Cartridge Filter | Inert Carrier, He, H2, N2, AR | 1 L O2 | Baseplate not included |
228.35€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10457714
|
Thermo Scientific™
60180-821 |
Hydrocarbon Cartridge Filter | Inert Carrier, He, H2, N2, AR, Air | 24 g HCs (as n-butane) | Baseplate not included |
228.35€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10514485
|
Thermo Scientific™
60180-822 |
Cartridge | Triple: Inert Carrier, He, H2, N2, AR; Combi: Inert Carrier, He, H2, N2, AR, Air | Triple: 1.8 g H2O, 500 mL O2, 7 g HCs (as n-butane)<br /> Combi: 3.5 g H2O, 12 g HCs (as n-butane) | Baseplate not included |
701.83€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10019682
|
Thermo Scientific™
60180-825 |
Indicating Triple Filter - Moisture, Oxygen, Hydrocarbons - He Preconditioned for GC/MS | He | 1.8 g H2O, 500 mL O2, 7 g HCs (as n-butane) | Baseplate not included |
365.33€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10213423
|
Thermo Scientific™
60180-824 |
Indicating Triple Filter - Moisture, Oxygen, Hydrocarbons | Inert Carrier, He, H2, N2, AR | 1.8 g H2O, 500 mL O2, 7 g HCs (as n-butane) | Baseplate not included |
308.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10701947
|
Thermo Scientific™
60180-828 |
Cartridge | Triple: Inert Carrier, He, H2, N2, AR; Combi: Inert Carrier, He, H2, N2, AR, Air | Triple: 1.8 g H2O, 500 mL O2, 7 g HCs (as n-butane)<br /> Combi: 3.5 g H2O, 12 g HCs (as n-butane) | Baseplate included |
1689.11€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10279324
|
Thermo Scientific™
60180-826 |
Indicating Combi Filter - Moisture, Hydrocarbons | Inert Carrier, He, H2, N2, AR, Air | 3.5 g H2O, 12 g HCs (as n-butane) | Baseplate not included |
267.52€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10269654
|
Thermo Scientific™
60180-827 |
Cartridge | Moisture: Inert Carrier, He, H2, N2, AR, Air; Oxygen: Inert Carrier, He, H2, N2, AR; Hydrocarbon: Inert Carrier, He, H2, N2, AR, Air | Moisture: 7.2 g H2O<br /> Oxygen: 1 L O2<br /> Hydrocarbon: 24 g HCs (as n-butane) | Baseplate included |
2197.04€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10344093
|
Thermo Scientific™
60180-830 |
Triple Filter - Moisture, Oxygen, Hydrocarbons - He Preconditioned for GC/MS | He | 1.8 g H2O, 500 mL O2, 7 g HCs (as n-butane) | Baseplate included |
648.11€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Visualizzare prodotti alternativi » | |||||||||
10120993
|
Thermo Scientific™
60180-829 |
Indicating Triple Filter - Moisture, Oxygen, Hydrocarbons - He Preconditioned for GC/MS | He | 1.8 g H2O, 500 mL O2, 7 g HCs (as n-butane) | Baseplate included |
723.31€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10427144
|
Thermo Scientific™
60180-832 |
Twin Moisture Filters for High Flow (Air Generators) | Inert Carrier, He, H2, N2, AR, Air | 7.2 g H2O | Baseplate not included |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
N/A | ||
10428104
|
Thermo Scientific™
60180-839 |
High Flow Pack of 2 x Hydrocarbon Filters for LC/MS - no Indicator | Inert Carrier, He, H2, N2, AR, Air | 24 g HCs (as n-butane) | Baseplate not included |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
N/A | ||
10006064
|
Thermo Scientific™
60180-841 |
High Flow Pack of 2 x Moisture Filters for LC/MS - with Indicator | Inert Carrier, He, H2, N2, AR, Air | 7.2 g H2O | Baseplate not included |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
N/A | ||
10586195
|
Thermo Scientific™
60180-831 |
Twin HC Filters For High-Flow Base Plate (LC/MS) | Inert Carrier, He, H2, N2, AR, Air | 24 g HCs (as n-butane) | Baseplate not included |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
N/A | ||
Descrizione
Ensure high-purity (99.9999% or 6.0 grade) output gas for optimal GC performance using Thermo Scientific™ Super Clean™ Gas Cartridge Filters. The baseplates can be configured to individual user needs, and there is no contamination during cartridge change. Easy-to-use and cost-effective, Super Clean Gas Cartridge Filters enable fast, tool-free replacement.
Additional Product Information- Filters available to remove oxygen, moisture, or hydrocarbons
- Combi filter for removing oxygen and moisture or moisture and hydrocarbons
- Triple filter for removing oxygen, moisture, and hydrocarbons
- TUEV approved
- Maximum pressure 11bar (160psi)
- Maximum flow 7L/min
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.