Learn More
Thermo Scientific™ Super Clean™ Gas Cartridge Filters
Improve gas quality and optimize GC analysis with easy-to-use Thermo Scientific™ Super Clean™ Gas Cartridge Filters.
228.35€ - 2197.04€
Prodotti 15
Codice del prodotto Marca Tipo Da utilizzare con (apparecchiatura) Volume (sistema metrico) Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tipo Da utilizzare con (apparecchiatura) Volume (sistema metrico) Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
10764067
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
60180-819
Indicating Moisture Cartridge Filter Inert Carrier, He, H2, N2, AR, Air 7.2 g H2O Baseplate not included
233.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10341495
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
60180-820
Indicating Oxygen Cartridge Filter Inert Carrier, He, H2, N2, AR 1 L O2 Baseplate not included
228.35€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10457714
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
60180-821
Hydrocarbon Cartridge Filter Inert Carrier, He, H2, N2, AR, Air 24 g HCs (as n-butane) Baseplate not included
228.35€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10514485
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
60180-822
Cartridge Triple: Inert Carrier, He, H2, N2, AR; Combi: Inert Carrier, He, H2, N2, AR, Air Triple: 1.8 g H2O, 500 mL O2, 7 g HCs (as n-butane)<br /> Combi: 3.5 g H2O, 12 g HCs (as n-butane) Baseplate not included
701.83€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10019682
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
60180-825
Indicating Triple Filter - Moisture, Oxygen, Hydrocarbons - He Preconditioned for GC/MS He 1.8 g H2O, 500 mL O2, 7 g HCs (as n-butane) Baseplate not included
365.33€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10213423
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
60180-824
Indicating Triple Filter - Moisture, Oxygen, Hydrocarbons Inert Carrier, He, H2, N2, AR 1.8 g H2O, 500 mL O2, 7 g HCs (as n-butane) Baseplate not included
308.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10701947
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
60180-828
Cartridge Triple: Inert Carrier, He, H2, N2, AR; Combi: Inert Carrier, He, H2, N2, AR, Air Triple: 1.8 g H2O, 500 mL O2, 7 g HCs (as n-butane)<br /> Combi: 3.5 g H2O, 12 g HCs (as n-butane) Baseplate included
1689.11€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 02-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10279324
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
60180-826
Indicating Combi Filter - Moisture, Hydrocarbons Inert Carrier, He, H2, N2, AR, Air 3.5 g H2O, 12 g HCs (as n-butane) Baseplate not included
267.52€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10269654
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
60180-827
Cartridge Moisture: Inert Carrier, He, H2, N2, AR, Air; Oxygen: Inert Carrier, He, H2, N2, AR; Hydrocarbon: Inert Carrier, He, H2, N2, AR, Air Moisture: 7.2 g H2O<br /> Oxygen: 1 L O2<br /> Hydrocarbon: 24 g HCs (as n-butane) Baseplate included
2197.04€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10344093
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
60180-830
Triple Filter - Moisture, Oxygen, Hydrocarbons - He Preconditioned for GC/MS He 1.8 g H2O, 500 mL O2, 7 g HCs (as n-butane) Baseplate included
648.11€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10120993
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
60180-829
Indicating Triple Filter - Moisture, Oxygen, Hydrocarbons - He Preconditioned for GC/MS He 1.8 g H2O, 500 mL O2, 7 g HCs (as n-butane) Baseplate included
723.31€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10427144
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
60180-832
Twin Moisture Filters for High Flow (Air Generators) Inert Carrier, He, H2, N2, AR, Air 7.2 g H2O Baseplate not included Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10428104
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
60180-839
High Flow Pack of 2 x Hydrocarbon Filters for LC/MS - no Indicator Inert Carrier, He, H2, N2, AR, Air 24 g HCs (as n-butane) Baseplate not included Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10006064
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
60180-841
High Flow Pack of 2 x Moisture Filters for LC/MS - with Indicator Inert Carrier, He, H2, N2, AR, Air 7.2 g H2O Baseplate not included Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10586195
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
60180-831
Twin HC Filters For High-Flow Base Plate (LC/MS) Inert Carrier, He, H2, N2, AR, Air 24 g HCs (as n-butane) Baseplate not included Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
Ensure high-purity (99.9999% or 6.0 grade) output gas for optimal GC performance using Thermo Scientific™ Super Clean™ Gas Cartridge Filters. The baseplates can be configured to individual user needs, and there is no contamination during cartridge change. Easy-to-use and cost-effective, Super Clean Gas Cartridge Filters enable fast, tool-free replacement.
Additional Product Information
  • Filters available to remove oxygen, moisture, or hydrocarbons
  • Combi filter for removing oxygen and moisture or moisture and hydrocarbons
  • Triple filter for removing oxygen, moisture, and hydrocarbons
  • TUEV approved
  • Maximum pressure 11bar (160psi)
  • Maximum flow 7L/min