Learn More
Uvex Occhiali sovrapponibili
Gli uvex super (f) OTG offrono un ampio campo visivo grazie al loro design piatto delle lenti, garantendo così la massima vestibilità.
Marca: Uvex 9169295
16.45 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Le estremità morbide delle stanghette garantiscono una tenuta comoda e sicura senza punti di pressione.
- Inoltre, come sovraocchiali, gli uvex super (f) OTG possono essere indossati senza problemi al di sopra degli occhiali da vista.
Specifica
Uncoated | |
Over-the-Glasses Cover Goggles | |
Reusable | |
PVC | |
Classic |
Clear | |
Polycarbonate | |
Polycarbonate | |
UV400 | |
Not Autoclavable |