Learn More
Berkshire Super Polx™ SWSE
Sfoglia Tutto Berkshire Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 cm
30 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 1500
Descrizione
- 100% continuous filament double knitted polyester
- Ultrasonically sealed edge
- Laundered and packaged in an ISO Class 4 (Class 10) cleanroom
- Lot tracing on each pack
- Economical
- Strong, tear and abrasion resistant
- Very good absorbency
- Low particles and fibers
- Soft hand and edge for sensitive surfaces
Specifica
Specifica
| Product Type | Surface Wiper |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 11.8 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 30 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 12 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 30 cm |
| Materiale | Polyester |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Monouso | Single-use |
| Strato | 1-ply |
| Sterilità | Non sterile |