Learn More
Berkshire Super Polx™ SWSE
Codice prodotto. 17822588 Sfoglia Tutto Berkshire Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 cm
30 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 1500
Codice prodotto. 17822588
Marca: Berkshire SPSWSE0404B10
Super Polx™ SWSE is a sealed edge cleanroom laundered wiper recommended for ISO Class 3 and above environments.
  • 100% continuous filament double knitted polyester
  • Ultrasonically sealed edge
  • Laundered and packaged in an ISO Class 4 (Class 10) cleanroom
  • Lot tracing on each pack
  • Economical
  • Strong, tear and abrasion resistant
  • Very good absorbency
  • Low particles and fibers
  • Soft hand and edge for sensitive surfaces
Specifica
Product Type Surface Wiper
Lunghezza (sistema imperiale) 3.9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 10 cm
Larghezza (sistema imperiale) 4 in.
Larghezza (sistema metrico) 10 cm
Materiale Polyester
Autoclavabile Not Autoclavable
Monouso Single-use
Strato 1-ply
Sterilità Non sterile