Learn More
Berkshire™ Salviette in poliestere Super Polx SWSE
BIOPHARMA
Use this cleanroom laundered wipe in controlled environments rated ISO Class 4 and above. Berkshire™ Super Polx™ SWSE Polyester Wipes are composed of 100% continuous filament polyester knit fabric and feature a high level of cleanliness, abrasion resistance, and chemical compatibility.
Marca:  Berkshire™ SPSWSE0909B10
482.48 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21676" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15390631
  • 708.00€ / pezzi 1500
Spedizione stimata: 13-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • 100% continuous filament polyester knit
  • Sealed edge
  • Laundered and packaged in Berkshire's ISO Class 4 cleanroom
  • Low particles, fibers, ions and extractables
  • High abrasion resistance
  • Chemically compatible with IPA, Acetone and other solvents
  • High sorbency
  • Low endotoxin levels
  • Soft hand and edge for sensitive surface
  • Complies with RoHS and REACH requirements
Specifica
Specifica
Salviette
Autoclavabile
230 x 230 mm
Confezione da 150
Maglia di poliestere
Sealed
Decomposizione e pulizia frontale FAB e SUITE. Area di configurazione CVD, metallizzazione o ossidazione. Area di elaborazione tecnica fotolitografica. LCD, pannello piatto e camera sterile.