Learn More
Fisherbrand™ Super-Seals™ Closure Plates for Varigel Modular Horizontal Gel Tank Unit
For use with Varigel Modular Horizontal Gel Tank Unit
65.70€ - 71.05€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | VariGel Modular Horizontal Gel Tank Unit |
---|---|
Tipo | Closure Plate |
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) gel | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) gel | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11752325
|
Fisherbrand™
TVG-SS |
10 cm | N/A | ||||||
11762325
|
Fisherbrand™
VGSS |
15 cm |
71.05€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11732325
|
Fisherbrand™
SVGSS |
7 cm | N/A | ||||||
Descrizione
- For use with varigel modular horizontal gel tank unit
Specifica
VariGel Modular Horizontal Gel Tank Unit | |
Closure Plate |