Learn More
Bollé Safety Superblast Safety Goggles
15.63 EUR valido fino al 2024-07-31
Usa il codice promo "21640" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21640" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Modello:
SUPBLAPSIP
SUPBLCLAV3
SUPBLCLAVE
SUPBLEPSI
Descrizione
- Flexible and clear frame for increased comfort
- Intuitive and simple goggle-visor assembly system
- PLATINUM™ coating
Specifica
Altezza (sistema imperiale) | 3.8 in. |
Altezza (sistema metrico) | 9.7 cm |
Larghezza (sistema imperiale) | 3.8 in. |
Larghezza (sistema metrico) | 9.7 cm |
Lens Coating | Anti-fog, Scratch-resistant |
Lens Tint | Clear |
Product Type | Safety Goggles |
Colore telaio | White |
Modello | SUPBLCLAV3 |
Peso (sistema imperiale) | 3.6 oz. |