Learn More
Bollé Safety Maschera multiuso
20.90 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23287" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "23287" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Colore telaio:
Translucent
Descrizione
Il design delle nostre maschere si adatta a qualsiasi occhiale da vista, garantendo una migliore protezione degli occhi e una migliore visione. La gamma SUPERBLAST AUTOCLAVE è stata appositamente progettata per soddisfare tutti i requisiti delle camere bianche. Dotati del nostro esclusivo trattamento antiappannamento e antigraffio PLATINUM su entrambi i lati della lente, la nostra gamma di maschere multiuso autoclavabili è resistente alle alte temperature e ancora pienamente funzionale dopo diversi cicli di autoclave. Il design delle nostre maschere si adatta a qualsiasi occhiale da vista, garantendo una migliore protezione degli occhi e una migliore visione.
Specifica
Tipo di lente | Platinum |
Product Type | Goggles |
Colore telaio | Translucent |
Monouso | Reusable |
Lens Material | Polycarbonate |
Materiale del telaio | TPR |
Frame Type | Direct ventilated on the upper part and sealed on the bottom |
Sterilità | Sterile |