Learn More
Thermo Scientific™ SuperBlock™ Blocking Buffer
Codice prodotto. 10426144 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 l
100 ml
5 L
5 confezioni
Materiale o nome chimico:
SuperBlock (PBS)
SuperBlock (TBS)
SuperBlock T20 (TBS)
Tampone bloccante SuperBlock (PBS)
Tampone bloccante SuperBlock (TBS)
Tampone bloccante SuperBlock T20 PBS
Tampone bloccante in miscela secca SuperBlock (TBS)
Dimensione della confezione:
100mL
1L
5L
pezzi 5
Codice prodotto. 10426144
Marca: Thermo Scientific™ 37545
SuperBlock Blocking Buffer is an optimized solution containing a single purified glycoprotein that provides incredibly fast and effective blocking for ELISA, IHC, and western blot analysis.
SuperBlock Blocking Buffer is an optimized solution containing a single purified glycoprotein that provides incredibly fast and effective blocking for ELISA, IHC, and western blot analysis. Blocking micro-plates, membranes, or tissues with a SuperBlock buffer yields a high signal-to-noise ratio in most detection systems.
Features of SuperBlock Blocking Buffer include:
Blocking time—block membranes in 5 to 10 minutes and ELISA plates in 2 minutes
Applications—ELISA, western blotting, IHC; biotin-free for use with streptavidin system
Stability—store buffer at 4°C for one year; store blocked plates dry for up to 12 months
Blocking micro-plates, membranes, or tissues with SuperBlock buffer yields a high signal-to-noise ratio in most detection systems. The protein-based formulation does not contain any immunoglobulins, albumin, or endogenous biotin, making it compatible in many situations where traditional blocking agents fail. The buffer is especially effective at blocking coated polystyrene microplates (96-well plates) and stabilizing them for drying and storage for later use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tampone bloccante in miscela secca SuperBlock (TBS)
Da utilizzare con (applicazione) ELISA
Forma fisica Powder
Product Line SuperBlock
Quantità 5 confezioni
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • SuperBlock Blocking Buffer
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Sodium chloride