Learn More
Labcon SuperClear™ 12 x 75 mm Culture Tubes
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-7194004 Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Click to view available options
Tipo di chiusura:
Dual-position Cap
Dual-position Internal Plug
Not Included
Plug Seal
Materiale:
Polypropylene Resin
Polypropylene USP Class VI Resin
Polystyrene
Quantità confezione:
1000 Tubes/Bag, 1 Bag/Cs
1000/Pk
125 Tubes/Bag, 8 Bags/Cs
125/Pk, 1000/Cs
25 Tubes/Bag, 20 Bags/Cs
3000 Tubes/Bag, 1 Bag/Cs
3000/Pk
Colore:
Blue
Clear
Green
Natural
Orange
Purple
Red
Yellow
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 125
pezzi 3000
pezzi 500
Codice prodotto. 16684072
Marca: Labcon 33353350009
For cell culture and general laboratory use
  • Culture tube
  • For cell culture and general laboratory use
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Freezable to -80°C
  • Seal with plug or dual position caps
  • Made in USA
Specifica
Materiale chiusura Polyethylene
Diametro (sistema metrico) 12 mm
RCF max 1500 RCF
Product Type Round-bottom Tube
Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Tipo di chiusura Dual-position Cap
Colore Natural
Lunghezza (sistema metrico) 75 mm
Materiale Polystyrene
Monouso Single-use
Graduato No
Da utilizzare con (applicazione) Culture
Lunghezza (sistema imperiale) 2.95 in.
Quantità confezione 25 Tubes/Bag, 20 Bags/Cs
Quantità 25 Tubes/Bag
Da utilizzare con (apparecchiatura) For Cell Culture and General Laboratory Use
Linea di prodotti SuperClear
Sterilità Sterile
Capacità (sistema metrico) 5 mL
Dichiarazioni di pulizia ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)