Learn More
Labcon SuperClear™ 17 x 100 mm Culture Tubes
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16654092 Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Click to view available options
Tipo di chiusura:
Dual-position Cap
Not Included
Materiale:
Polypropylene Resin
Polystyrene
Quantità confezione:
1000 Tubes/Bag, 1 Bag/Cs.
125 Tubes/Bag, 8 Bags/Cs.
25 Tubes/Bag, 20 Bags/Cs.
Colore:
Clear
Natural
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 500
Codice prodotto. 16654092
Marca: Labcon 35253500009
For cell culture and general laboratory use
  • Culture tube
  • For cell culture and general laboratory use
  • With extra thick walls to prevent breakage
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Capacity: 14 mL
  • Made in USA
Specifica
Diametro (sistema metrico) 17 mm
RCF max 1500 RCF
Product Type Round-bottom Tube
Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Tipo di chiusura Not Included
Colore Clear
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm
Materiale Polystyrene
Monouso Single-use
Graduato No
Da utilizzare con (applicazione) Culture
Lunghezza (sistema imperiale) 3.93 in.
Quantità confezione 125 Tubes/Bag, 8 Bags/Cs.
Quantità 125 Tubes/Bag
Da utilizzare con (apparecchiatura) For Cell Culture and General Laboratory Use
Linea di prodotti SuperClear
Sterilità Non-sterile
Capacità (sistema metrico) 14 mL
Confezione in massa 125
Chiusura inclusa No