Learn More
Labcon SuperClear™ 17 x 100 mm Culture Tubes
Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Click to view available options
Tipo di chiusura:
Dual-position Cap
Not Included
Materiale:
Polypropylene Resin
Polystyrene
Quantità confezione:
1000 Tubes/Bag, 1 Bag/Cs.
125 Tubes/Bag, 8 Bags/Cs.
25 Tubes/Bag, 20 Bags/Cs.
Colore:
Clear
Natural
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 500
Descrizione
- Culture tube
- For cell culture and general laboratory use
- With extra thick walls to prevent breakage
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Capacity: 14 mL
- Made in USA
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) | 17 mm |
| RCF max | 3000 RCF |
| Product Type | Round-bottom Tube |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Tipo di chiusura | Not Included |
| Colore | Natural |
| Lunghezza (sistema metrico) | 100 mm |
| Materiale | Polypropylene Resin |
| Monouso | Single-use |
| Vedi altri risultati |