Learn More
Labcon SuperClear™ 2.0 mL Freestanding Screw Cap Microcentrifuge Tubes
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
Freestanding tubes with molded graduations and labeling spot.
41.65€ - 191.00€
Specifica
RCF max | 20,000 RCF |
---|---|
Cap Style | Screw Cap |
Certificazione/Conformità | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD Conformity |
Autoclavabile | Autoclavable |
Capacità (sistema metrico) | 2.0 mL |
Codice del prodotto | Marca | Imballaggio | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Imballaggio | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
16654112
![]() |
Labcon
3620-870-000-9 |
500 Tubes / bag/10 bags / case | Without caps |
41.65€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
16664112
![]() |
Labcon
3621-870-000-9 |
500 Tubes and 500 caps in separate bags / Pk./10 Pk. / case | With caps in separate bags |
160.00€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
16674112
![]() |
Labcon
3621-875-000-9 |
50 Tubes / bag/10 bags / Pk./10 Pk. / case | With attached caps |
191.00€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
Descrizione
- Screw Cap Style Microcentrifuge Tube
- Freestanding tubes
- Includes molded graduations and labeling spot
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI resin
- Centrifuging to 20,000 x G
- Freezable to -80°C; Autoclavable
- Made in USA
Specifica
20,000 RCF | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD Conformity | |
2.0 mL | |
Polypropylene Resin | |
2.0 mL | |
SuperClear™ microcentrifuge tubes |
Screw Cap | |
Autoclavable | |
Natural | |
Centrifugation | |
ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic) | |
Yes |