Learn More
Labcon SuperClear™ Microcentrifuge Tubes
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-7193990 Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Click to view available options
Colore:
Amber
Assorted
Blue
Clear
Green
Natural
Orange
Purple
Red
Yellow
Capacità (sistema metrico):
0.5 mL
1.5 mL
1.7 mL
2.0 mL
Cap Style:
Attached Caps
Extra Large Attached Caps
Tappo a pressione
Unit Size:
pezzi 1000
pezzi 500
Product Code. 16614012
Brand: Labcon 30228000009
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
With side graduations, and frosted writing surface
  • Microcentrifuge tube
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI resin
  • High centrifuging
  • Freezable to -80°C
  • Made in USA
Specifications
Cap Style Attached Caps
Certificazione/Conformità ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Autoclavabile Autoclavable
Capacità (sistema metrico) 0.5 mL
Colore Natural
Materiale Polypropylene Resin
Da utilizzare con (applicazione) Centrifugation
Imballaggio 1000 / resealable bag 10 bags / case
Dichiarazioni di pulizia ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
Sterilità Non-sterile
Linea di prodotti SuperClear™ microcentrifuge tubes
Graduated Yes
RCF max 35,000 RCF