Learn More
Labcon™ SuperClear™ Microcentrifuge Tubes with Elastomeric Screw Caps
GREENER_CHOICE
Microcentrifuge tubes with flat screw caps.
Marca:  Labcon™ 3623-870-000-9
227.34 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21938" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 16684112
  • 266.00€ / pezzi 500
Spedizione stimata: 24-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Flat caps with integral elastomeric seal
  • Cap includes soft gripping surface, molded graduations and labeling spot
  • If Sterile, Validated Sterilization (ISO 11137) for use in Research and Medical Labs
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI Resin
  • Centrifuging to 20,000 x G
  • Freezable to -80°C
  • Made in USA
Specifica
Specifica
Screw Cap
10.4 mm
Self-standing Tube
Natural
Bagged
44.5 mm
2 mL
Non-sterile
Yes
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD Conformity
20,000 RCF
Autoclavable
Polypropylene Resin
Centrifugation
500 Tubes and 500 Caps in Separate Bags, 10 Bags/Cs.
ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free
SuperClear™